[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949501-1G OR949501-250MG
APOSOR949501-1GEA 647 EUR
APOSOR949501-1G APOSOR949501-250MG
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690249
Núm. CAS: 859850-79-6