methyl cyclobutanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl cyclobutanecarboxylate
OR949536-5G
APOSOR949536-5GEA 60.9 EUR
APOSOR949536-5G
methyl cyclobutanecarboxylate 95%
methyl cyclobutanecarboxylate
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,144 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00095142
Núm. CAS: 765-85-5