2-Chloro-4-ethoxy-6-methylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949617-1G OR949617-250MG
APOSOR949617-1GEA 119 EUR
APOSOR949617-1G APOSOR949617-250MG
2-Chloro-4-ethoxy-6-methylpyrimidine 95%
2-Chloro-4-ethoxy-6-methylpyrimidine
Formula: C₇H₉ClN₂O
MW: 172,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234338
Núm. CAS: 37482-64-7