3-Metilciclohexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949642-25G OR949642-500G OR949642-5G
APOSOR949642-25GEA 0 EUR
APOSOR949642-25G APOSOR949642-500G APOSOR949642-5G
3-Metilciclohexanol 95%
3-Metilciclohexanol
Formula: C₇H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001446
Núm. CAS: 591-23-1