(2-Metoxietil)benceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Phenylethyl methyll ether, Methyl Phenethyl ether
OR949664-25G
OR949664-500G
APOSOR949664-25GEA
132
EUR
APOSOR949664-25G
APOSOR949664-500G
(2-Metoxietil)benceno 95%
(2-Metoxietil)benceno
Formula:
(C₆H₅)CH₂CH₂OCH₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025912 Núm. CAS: 3558-60-9 |