3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole phosphate
OR949671-100G OR949671-25G OR949671-500G
APOSOR949671-100GEA 29 EUR
APOSOR949671-100G APOSOR949671-25G APOSOR949671-500G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate 97%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate
Formula: C₅H₁₁N₂O₄P
MW: 194,13 g/mol
Pto. de fusión: 167…170 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09842544
Núm. CAS: 202842-98-6