2-Chloro-6-isopropyl-3-pyridineboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-6-isopropylpyridine-3-boronic acid
OR9498-1G OR9498-5G
APOSOR9498-1GEA 111 EUR
APOSOR9498-1G APOSOR9498-5G
2-Chloro-6-isopropyl-3-pyridineboronic acid 98%
2-Chloro-6-isopropyl-3-pyridineboronic acid
Formula: C₈H₁₁BClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08274472
Núm. CAS: 1003043-37-5