1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949800-1G OR949800-250MG
APOSOR949800-1GEA 104 EUR
APOSOR949800-1G APOSOR949800-250MG
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Formula: C₁₂H₁₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00608546
Núm. CAS: 79023-51-1