1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949809-1G OR949809-5G
APOSOR949809-1GEA 173 EUR
APOSOR949809-1G APOSOR949809-5G
1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26792594
Núm. CAS: 90392-05-5