N-Methylpiperidine-4-carboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR949865-1G OR949865-5G
APOSOR949865-1GEA 87 EUR
APOSOR949865-1G APOSOR949865-5G
N-Methylpiperidine-4-carboxamide 95%
N-Methylpiperidine-4-carboxamide
Formula: C₇H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411316
Núm. CAS: 1903-69-1