2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Ethoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR9499-1G OR9499-25G
APOSOR9499-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9499-1G APOSOR9499-25G
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₃
MW: 166,97 g/mol
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201036
Núm. CAS: 854373-97-0