2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9500-1G OR9500-5G OR9500-25G
APOSOR9500-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9500-1G APOSOR9500-5G APOSOR9500-25G
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BClNO₂
Pto. de fusión: 180…183 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411564
Núm. CAS: 1003043-40-0