(±)-5-Metil-2-hexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950043-25G OR950043-5G
APOSOR950043-25GEA 219 EUR
APOSOR950043-25G APOSOR950043-5G
(±)-5-Metil-2-hexanol 95%
(±)-5-Metil-2-hexanol
Formula: C₇H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004558
Núm. CAS: 627-59-8