1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(Thiophen-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
OR950102-1G
OR950102-250MG
APOSOR950102-1GEA
151
EUR
APOSOR950102-1G
APOSOR950102-250MG
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid
Formula:
C₈H₈O₂S MW: 168,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16622241 Núm. CAS: 162959-94-6 |