2-Methyl-2-hexenoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950127-10G OR950127-5G
APOSOR950127-10GEA 256 EUR
APOSOR950127-10G APOSOR950127-5G
2-Methyl-2-hexenoic acid 95%
2-Methyl-2-hexenoic acid
Formula: C₇H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015855
Núm. CAS: 28897-58-7
UN: 3265
ADR: 8,III