3-Ethyl-3-methylglutarimide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Bemegride, 4-Ethyl-4-methylpiperidine-2,6-dione
OR950148-5G
APOSOR950148-5GEA 213 EUR
APOSOR950148-5G
3-Ethyl-3-methylglutarimide 95%
3-Ethyl-3-methylglutarimide
Formula: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006673
Núm. CAS: 64-65-3