N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methyl-3-Thiophenemethanamine
OR950245-1G OR950245-250MG
APOSOR950245-1GEA 194 EUR
APOSOR950245-1G APOSOR950245-250MG
N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine 95%
N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine
Formula: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04536653
Núm. CAS: 210552-07-1