Methyl acetylsalicylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950288-25G OR950288-500G
APOSOR950288-25GEA 0 EUR
APOSOR950288-25G APOSOR950288-500G
Methyl acetylsalicylate 95%
Methyl acetylsalicylate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014978
Núm. CAS: 580-02-9