3-Nitro-2,6-lutidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9504-5G OR9504-100G
APOSOR9504-5GEA 21.9 EUR
APOSOR9504-5G APOSOR9504-100G
3-Nitro-2,6-lutidina
3-Nitro-2,6-lutidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 26…31 °C
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023503
Núm. CAS: 15513-52-7
EINECS: 239-543-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III