1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950518-1G
OR950518-250MG
APOSOR950518-1GEA
72.5
EUR
APOSOR950518-1G
APOSOR950518-250MG
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula:
C₇H₉NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19230065 Núm. CAS: 89776-57-8 |