(1-Aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic acid
OR950533-1G OR950533-5G
APOSOR950533-1GEA 62.5 EUR
APOSOR950533-1G APOSOR950533-5G
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258116
Núm. CAS: 37631-92-8