p-Tolyldiethanolamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine, 2,2'-(4-Methylphenylimino)diethanol, 2,2'-(p-Tolylimino)diethanol, 2,2'-(p-Tolylazanediyl)diethanol
OR950575-100G OR950575-1KG OR950575-500G
APOSOR950575-100GEA 58 EUR
APOSOR950575-100G APOSOR950575-1KG APOSOR950575-500G
p-Tolyldiethanolamine 95%
p-Tolyldiethanolamine
Formula: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020580
Núm. CAS: 3077-12-1