2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950694-1G OR950694-25G OR950694-5G
APOSOR950694-1GEA 0 EUR
APOSOR950694-1G APOSOR950694-25G APOSOR950694-5G
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05227937
Núm. CAS: 5472-70-8