6-terc-Butil-m-cresol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950844-25G OR950844-100G OR950844-500G
APOSOR950844-25GEA 0 EUR
APOSOR950844-25G APOSOR950844-100G APOSOR950844-500G
6-terc-Butil-m-cresol 95%
6-terc-Butil-m-cresol
Formula: C₁₁H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002308
Núm. CAS: 88-60-8