4-Phenylmorpholin-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950870-5G
APOSOR950870-5GEA 121 EUR
APOSOR950870-5G
4-Phenylmorpholin-3-one 95%
4-Phenylmorpholin-3-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00624822
Núm. CAS: 29518-11-4