2,2'-Bipyridine-6,6'-diol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6,6'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine, 6,6'-Dihydroxy-2,2'-bipyridyl
OR950887-1G
APOSOR950887-1GEA 56.7 EUR
APOSOR950887-1G
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol 95%
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194839
Núm. CAS: 103505-54-0