3-Amino-1-adamantanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Aminoadamantan-1-ol
OR9509-100G OR9509-25G OR9509-5G OR9509-500G
APOSOR9509-100GEA 24.8 EUR
APOSOR9509-100G APOSOR9509-25G APOSOR9509-5G APOSOR9509-500G
3-Amino-1-adamantanol
3-Amino-1-adamantanol
Formula: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Pto. de fusión: 263…269 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01821204
Núm. CAS: 702-82-9