Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl pyrimidine-5-carboxylate
OR950934-25G
OR950934-5G
APOSOR950934-25GEA
310
EUR
APOSOR950934-25G
APOSOR950934-5G
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate 98%
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate
Formula:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152,153 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094043 Núm. CAS: 40929-50-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...