4-Bromo-6-methylpyrimidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950939-1G OR950939-250MG
APOSOR950939-1GEA 136 EUR
APOSOR950939-1G APOSOR950939-250MG
4-Bromo-6-methylpyrimidine 96%
4-Bromo-6-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂
MW: 173,0106 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234065
Núm. CAS: 69543-98-2