4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950969-100G OR950969-25G
APOSOR950969-100GEA 652 EUR
APOSOR950969-100G APOSOR950969-25G
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261735
Núm. CAS: 40137-29-9