4-Chloro-2-methylpyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950972-25G
APOSOR950972-25GEA 155 EUR
APOSOR950972-25G
4-Chloro-2-methylpyrimidine 98%
4-Chloro-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128,5596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234069
Núm. CAS: 4994-86-9