1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950986-5G
APOSOR950986-5GEA 140 EUR
APOSOR950986-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090833
Núm. CAS: 400755-43-3