2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid
OR950987-1G OR950987-5G
APOSOR950987-1GEA 30.6 EUR
APOSOR950987-1G APOSOR950987-5G
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.1999 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01931912
Núm. CAS: 7309-52-6