2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951001-1G OR951001-25G OR951001-5G
APOSOR951001-1GEA 132 EUR
APOSOR951001-1G APOSOR951001-25G APOSOR951001-5G
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044670
Núm. CAS: 938-95-4