4-Cloro-1,1-dimetoxibutano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
OR951003-25G OR951003-100G OR951003-5G
APOSOR951003-25GEA 348 EUR
APOSOR951003-25G APOSOR951003-100G APOSOR951003-5G
4-Cloro-1,1-dimetoxibutano 97%
4-Cloro-1,1-dimetoxibutano
Formula: C₆H₁₃ClO₂
MW: 152,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09032953
Núm. CAS: 29882-07-3