Methyl-3-oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951019-1G OR951019-5G
APOSOR951019-1GEA 0 EUR
APOSOR951019-1G APOSOR951019-5G
Methyl-3-oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers) 98%
Methyl-3-oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers)
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424746
Núm. CAS: 37779-49-0