N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Boc-4-(Boc-amino)piperidine-4-carboxylic Acid
OR951024-1G OR951024-5G
APOSOR951024-1GEA 59.6 EUR
APOSOR951024-1G APOSOR951024-5G
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 97%
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid
Formula: C₁₆H₂₈N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683116
Núm. CAS: 189321-65-1