3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951031-1G OR951031-250MG
APOSOR951031-1GEA 282 EUR
APOSOR951031-1G APOSOR951031-250MG
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile 95%
3-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16495891
Núm. CAS: 785760-03-4