4-Methoxyphenylacetamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Methoxyphenyl)acetamide
OR951079-25G
APOSOR951079-25GEA 161 EUR
APOSOR951079-25G
4-Methoxyphenylacetamide 97%
4-Methoxyphenylacetamide
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017144
Núm. CAS: 6343-93-7