4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951085-1G OR951085-250MG OR951085-5G
APOSOR951085-1GEA 132 EUR
APOSOR951085-1G APOSOR951085-250MG APOSOR951085-5G
4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid 95%
4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1720 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09751735
Núm. CAS: 673487-32-6