4,7-Dichloroquinazoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951087-1G OR951087-5G
APOSOR951087-1GEA 0 EUR
APOSOR951087-1G APOSOR951087-5G
4,7-Dichloroquinazoline 97%
4,7-Dichloroquinazoline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023911
Núm. CAS: 2148-57-4