4-Methyl-5-pyridin-3-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9511-1G OR9511-500MG
APOSOR9511-1GEA 192 EUR
APOSOR9511-1G APOSOR9511-500MG
4-Methyl-5-pyridin-3-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Methyl-5-pyridin-3-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula: C₈H₈N₄S
MW: 192,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798376
Núm. CAS: 3652-31-1