Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-Oxo-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
OR951132-100G
APOSOR951132-100GEA 219 EUR
APOSOR951132-100G
Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270324
Núm. CAS: 6297-22-9