4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR951137-1G OR951137-5G
APOSOR951137-1GEA 215 EUR
APOSOR951137-1G APOSOR951137-5G
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00990415
Núm. CAS: 59020-44-9