trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR951159-100G
OR951159-25G
APOSOR951159-100GEA
0
EUR
APOSOR951159-100G
APOSOR951159-25G
trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate 97%
trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₈H₁₃NO Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD06411231 Núm. CAS: 32175-00-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |