2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951163-1G OR951163-250MG
APOSOR951163-1GEA 754 EUR
APOSOR951163-1G APOSOR951163-250MG
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06357821
Núm. CAS: 23694-02-2