2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951175-1G OR951175-5G
APOSOR951175-1GEA 194 EUR
APOSOR951175-1G APOSOR951175-5G
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463165
Núm. CAS: 25141-58-6