3-(3-Methylphenoxy)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951180-1G
OR951180-5G
APOSOR951180-1GEA
161
EUR
APOSOR951180-1G
APOSOR951180-5G
3-(3-Methylphenoxy)propionic acid 98%
3-(3-Methylphenoxy)propionic acid
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00642411 Núm. CAS: 25173-36-8 |