4-(1,1-Dimethylpropyl)cyclohexanamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951198-1G OR951198-250MG OR951198-5G
APOSOR951198-1GEA 270 EUR
APOSOR951198-1G APOSOR951198-250MG APOSOR951198-5G
4-(1,1-Dimethylpropyl)cyclohexanamine 96%
4-(1,1-Dimethylpropyl)cyclohexanamine
Formula: C₁₁H₂₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03422590
Núm. CAS: 208941-83-7