4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9512-1G OR9512-500MG OR9512-250MG
APOSOR9512-1GEA 116 EUR
APOSOR9512-1G APOSOR9512-500MG APOSOR9512-250MG
4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
Formula: C₈H₈N₄S
MW: 192,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00112607
Núm. CAS: 3652-32-2